Print…
Ricinoleic acid ≥99% (por GC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
R7257-100MG R7257-1G
SIALR7257-100MGEA 121 EUR
SIALR7257-100MG SIALR7257-1G
Ricinoleic acid ≥99% (por GC), Sigma-Aldrich®
Ricinoleic acid
Fórmula: C₁₈H₃₄O₃
Densidade: 0,940 g/ml (20 °C) (literatura)
Ponto de Inflamação: 224 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00084840
Número CAS: 141-22-0
Encomendar
Appearance (Color) Colorless to Very Faint Yellow
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance (Form) At 37 °C to 40 °C Liquid
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥99%