Print…
Congeladores de temperatura muito baixa, série UF V 500
Fornecedor: Binder
9020-0347 9020-0348 9020-0349 9020-0350 9020-0453
471-1236EA 13797 EUR
471-1236 471-1237 471-1246 471-1247 471-1302
Congeladores de temperatura muito baixa, série UF V 500
Congeladores Congeladores de temperaturas ultra baixas
Estes congeladores de temperaturas ultrabaixas garantem o armazenamento seguro das amostras a –90 °C. Combinam uma excelente proteção ambiental com baixo consumo de energia, uma operação conveniente e um conceito de segurança individual.
  • Faixa do controlador da temperatura –90 a –40 °C
  • O mais baixo consumo de energia na sua classe
  • Potente unidade de arrefecimento do compressor
  • Refrigerantes ecológicos R-290 e R-170
  • Eficiente isolamento térmico com painéis de isolamento de vácuo
  • Contacto de alarme de zero voltagem para sistema de alarme interno
  • Possui interface Ethernet e um indicador do tempo decorrido
A câmara interna, prateleiras e portas interiores são totalmente em aço inoxidável e são à prova de ferrugem. A porta pode ser aberta manualmente utilizando uma maçaneta ergonómica da porta, ou tocando num botão utilizando um mecanismo de fecho da porta eletromecânico. Está disponível o controlo de acesso eletrónico através da opção NumPad. Estão disponíveis duas portas de acesso traseiras de Ø 28 mm.
O conceito inovador de junta de vedação da porta reduz a tendência para a formação de gelo na estrutura da porta e, ao mesmo tempo, facilita a remoção do gelo.