Print…
Areia do mar, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
86154.295EA 36.8 EUR
86154.295 86154.364 86154.460
Areia do mar, GPR RECTAPUR®
Areia do mar
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Número CAS: 14808-60-7
Encomendar
Substances soluble in HCl max 0.5%
Chloride (Cl) max. 0.01%
Loss on ignition (900 °C) max. 0.1%
Particle size (0,1 - 0,315 mm) min.90%