Print…
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocicladores
Fornecedor: VWR Collection
732-1359EA 4490 EUR
732-1359 732-3428 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocicladores
Termocicladores para PCR
A família XT de termocicladores VWR® PCR combina inovação inspirada na indústria e no cliente em um design robusto e de baixo ruído que se encaixa em praticamente qualquer bancada. O bloco de 96 poços em rampa rápida é controlado com precisão por oito elementos Peltier, garantindo resultados de PCR reproduzíveis e oferecendo uma opção de PCR gradiente. Fazendo uso de tecnologia avançada, os cicladores XT podem ser conectados via Ethernet e controlados remotamente por um ciclador mestre XT⁹⁶, um PC ou um dispositivo móvel (smartphone/tablet). O software/aplicativo necessário é gratuito e oferece a mesma interface de usuário intuitiva que o display TFT de 7 "nítido e sensível ao toque com o qual o ciclador XT⁹⁶ está equipado. Quando usado como parte de uma configuração de controle remoto, o XTender⁹⁶ é uma unidade secundária perfeita , sem display embutido, mas reduzido à sua função principal de fornecer excelentes resultados de PCR, enquanto economiza custos e recursos valiosos. Outros recursos inovadores:
  • Tampa flexível: A tampa aquecida ajusta-se automaticamente para se adaptar a qualquer tubo PCR, criando pressão que evita a evaporação da amostra, para garantir resultados reprodutíveis em qualquer operação
  • O design inovador do bloco com massa reduzida permite a máxima uniformidade da temperatura e taxas de arrefecimento e aquecimento até um máximo de 4 °C/s
  • Controlo preciso da temperatura para os mais curtos tempos de execução, sem exceder ou ficar aquém, para melhores resultados PCR
  • Função de gradiente (opcional): Oito circuitos de controlo avançados e elementos Peltier, fornecendo um gradiente quase linear – ideal para a otimização do PCR
  • O display TFT nítido de 7“, combinado com software intuitivo, simplifica a utilização e corresponde a todas as expetativas do utilizador
  • Programação intuitiva: PCR-Wizard para uma programação PCR conveniente de três passos, dois passos e de gradiente
  • Rápida definição: Selecione um dos ‘Métodos recentemente usados’ para acelerar a sua execução PCR
  • Controlo de dados: Até 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), comando remoto e monitorização de instrumentos através de software para PC, sinais audíveis de MP3 e controlo principal/secundário
  • Ferramentas do sistema disponíveis com o toque de um botão: programação em gráfico ou tabelas, "Global Program Ramp" (Aceleração global do programa), "Tube Control" (Controlo do
  • tubo), ajuda online, função "Quick Start" (Início rápido) e "Power Fail Denaturation" (Desnaturação em caso de falha de energia) para reinício automático após falha de energia
  • O XTender⁹⁶ da VWR é um termociclador totalmente equipado, sem ecrã tátil; o dispositivo ideal controlado através de computador ou de outro termociclador XT⁹⁶
Certificações: Manufactured in Germany according to ISO 9001, calibrated and maintained according to NIST standards, and backed by 30 years of cycler technology expertise and experience.
Fornecimento: All XT thermal cyclers include simple to use PC software for remote control and monitoring of instruments, as well as for creating PCR protocols on a PC.