Print…
VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Microscópios de polarização
Fornecedor: VWR Collection
630-2976EA 807 EUR
630-2976 630-2977
VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Microscópios de polarização
Microscópios
Estes microscópios de polarização com bateria recarregável para uma utilização longa ao ar livre (até 15 horas) são ideais para fins educacionais.
  • Iluminação LED com eficiência energética com controle de intensidade de luz para temperatura constante de cor branca
  • Mecanismo de focalização coaxial grosseiro e fino com batente de limite para evitar o contato entre a objetiva e a amostra
  • Tensão ajustável do botão de focagem grosseiro
  • Placa redonda giratória, 120 mm de diâmetro
  • Objetivas N-plan com tratamento antifúngico
  • Funcionamento sem fiosgraças à bateria