Print…
VWR® VisiScope® ML134 R LED / BL134 R LED, Microscópio vertical
Fornecedor: VWR Collection
630-2980EA 491 EUR
630-2980 630-2981
VWR® VisiScope® ML134 R LED / BL134 R LED, Microscópio vertical
Microscópios
Estes microscópios monoculares e binoculares são ideais para fins educacionais.
  • Iluminação LED com eficiência energética com controlo de intensidade luminosa para uma temperatura constante de cor branca
  • Mecanismo de focalização coaxial grosseiro e fino com paragem limite para evitar o contacto entre a objetiva e a amostra
  • Tensão ajustável do botão de focagem grosseiro
  • O movimento suave da fase mecânica permite o posicionamento preciso da corrediça
  • Objetivas N-plan com tratamento antifúngico
  • Funcionamento sem fios graças à bateria recarregável de iões de lítio (tempo de carregamento: 6 horas)
Fornecimento: Fornecido pronto para uso com oculares, objetivas e fonte de alimentação externa com plugue da UE, Reino Unido e EUA para carregar a bateria de íon de lítio.