Print…
β-D-Glucose 98, crystalline solid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: beta-D-Glucose
16775-10 16775-25
CAYM16775-10EA 69.5 EUR
CAYM16775-10 CAYM16775-25
β-D-Glucose 98, crystalline solid
β-D-Glucose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063989
Número CAS: 492-61-5
Encomendar
Purity ≥98%