Print…
Tiras de microtubos para QPCR com tampas planas individuais incorporadas, de 0,2 ml
Fornecedor: Brand
781316 781317 781315 781318
732-1504EA 210 EUR
732-1504 732-1505 732-3613 732-3614
Tiras de microtubos para QPCR com tampas planas individuais incorporadas, de 0,2 ml
Tubos Tubos para PCR
PP. Eight connected 0,2 or 0,15 ml PCR tubes with attached flat individual caps. The tubes are held together by three connectors for increased rigidity.
  • Protecção ideal contra contaminação
  • A tampa extremamente transparente faz com que sejam ideais para PCR (qPCR)
  • Disponíveis em duas versões: côncavas ou de perfil baixo
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase e ADN
Cor: incolores ou branco