Print…
Cloreto de potássio 99.0-100.5% (por análise argentométrica, na substância seca) USP, Ph. Eur., BP, Grau farmacêutico
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Potassiumchloride
191494.0416 191494.1211
APPC191494.0416EA 0 EUR
APPC191494.0416 APPC191494.1211
Cloreto de potássio 99.0-100.5% (por análise argentométrica, na substância seca) USP, Ph. Eur., BP, Grau farmacêutico
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1420 °C
Ponto de Fusão: 778 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Encomendar
Assay (Argentometric) 99.0 - 100.5%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
Acidity or Alkalinity Passes Test
Loss on Drying at 105 °C ≤1.0%
Bromide (Br) ≤0.1%
Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Iodide Passes Test
Residual Solvents (Ph.Eur./USP) Passes Test
Ba (Ph. Eur.) Passes Test
Calcium, Magnesium and Alkaline-Earth Metals (as Ca) ≤0.02%
Iodide (USP) ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Al ≤0.0001%
Ba ≤0.001%
Fe ≤0.002%
NA ≤0.1%