Print…
Carbonato de Zinco, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
0210473780 0210473790
ICNA0210473780EA 54.6 EUR
ICNA0210473780 ICNA0210473790
Carbonato de Zinco, pó branco
Carbonato de Zinco
Zinc arbonate is a mineral ore of zinc.
  • Refractive Index: 1.82 (lit.)
Atenção: Research use only (RUO)
Fórmula: CO₃Zn
Densidade: 4,398 g/cm³ (68 °F) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041957
Número CAS: 3486-35-9
EINECS: 222-477-6
Encomendar
Identity Test Passes