Print…
Meclofenoxate hydrochloride 98%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Dimethylamino)ethyl 2-(4-Chlorophenoxy)acetate Hydrochloride, 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, Centrophenoxine hydrochloride
J64196.06 J64196.14 J64196.22
J64196.06EA 44.1 EUR
J64196.06 J64196.14 J64196.22
Meclofenoxate hydrochloride 98%, pó
Meclofenoxate hydrochloride
Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid.
Applications: Activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
Fórmula: C₁₂H₁₆ClNO₃
Peso Molecular: 294.17 g/mol
Ponto de Fusão: 135...145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012533
Número CAS: 3685-84-5
EINECS: 222-975-3
Merck Index: 14,05780