Print…
Kits para extração de ARN, para tecido embebido em parafina com fixação por formalina
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
M2551-00 M2551-01 R6954-00 R6954-01
M2551-00EA 892 EUR
M2551-00 M2551-01 M2551-02 R6954-00 R6954-01 R6954-02
Kits para extração de ARN, para tecido embebido em parafina com fixação por formalina
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
A digestão de protease selecionada liberta quantidades de ARN em microgramas de amostras FFEP. Os ácidos nucleicos purificados, embora altamente fragmentado, são adequados para uma variedade de análises de expressão genética e genómica a jusante. Os kits E.Z.N.A® baseados em spin columns são ideais para aplicações de baixo débito enquanto os kits Mag-Bind ® baseados em esferas magnéticas foram especialmente concebidas para utilizadores de alto rendimento, com capacidade de automação.
  • Elevado rendimento em apenas 40 minutos
  • O protocolo não necessita de recorrer ao uso xileno
  • Kits à base de esferas magnéticas totalmente compatíveis com a maioria das plataformas de automatização