Print…
VWR® RV+, Bombas de palheta rotativas, duas fases
Fornecedor: VWR Collection
181-0498EA 2620 EUR
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Bombas de palheta rotativas, duas fases
Bombas Bombas de palheta rotativa a vácuo
Esta série de bombas de palhetas rotativas RV + de duas fases proporciona fiabilidade para um funcionamento estável, vida útil longa do produto e intervalos de manutenção maiores.
  • Risco reduzido de ataques químicos e degradação do óleo diluindo produtos químicos agressivos com uma câmara de óleo maior
  • Bomba de funcionamento a frio diminui a taxa de degradação do óleo
  • O revestimento de PTFE na caixa interna e o revestimento de óxido preto no módulo da bomba reduzem a taxa de corrosão e aumenta o intervalo de serviço
  • Os principais recursos permitem intervalos maiores de substituição do óleo e menores custos de manutenção
  • A função de lastro de gás protege a bomba de líquidos condensáveis
  • Baixo nível de ruído para trabalhos excecionalmente silenciosos e sem perturbações
  • Válvula anti sucção no caso de falha de energia
As bombas RV+ têm um design compacto com construção modular para permitir uma manutenção simples.
As bombas RV2.5+ são ideais para liofilização, fornos a vácuo, linhas Schlenk, bombas turbas moleculares de apoio, desgaseificação, evacuação do recipiente/câmara.
As bombas RV3 + são ideais para a linha Schlenk (coletor de vácuo), liofilização (liofilizador), forno a vácuo e outras aplicações de laboratório.
As bombas RV6+ são ideais para concentradores de vácuo, linha Schlenk (coletor de vácuo), liofilização (liofilizador), forno a vácuo e outras aplicações de laboratório.
As bombas RV8+ são ideais para liofilização (liofilizador), forno a vácuo e outras aplicações de laboratório.
As bombas RV18 + são ideais para liofilização, fornos a vácuo, HVAC/serviço de refrigeração, revestidores, bombas de difusão de apoio e bombas turbo moleculares, metalurgia/fornos a vácuo, fabricação de lâmpadas, simulação de espaço, desgaseificação, evacuação de recipientes/câmaras.
Certificações: Aprovação UL e EMC.
Informações de encomenda: As bombas da série RV+ são fornecidas com o cabo de ligação elétrico IEC com ficha CEE, UK, CH; óleo da bomba de vácuo; adaptador do bocal da mangueira.
Os pacotes da série RV+ inclui o cabo de ligação elétrico IEC com ficha CEE, UK, CH; óleo da bomba de vácuo; separador do vapor do óleo; válvula de esfera; adaptador dos bocais da mangueira; anel de fixação; anel de centragem; cabo macho-fêmea IEC.
Está disponível uma garantia de 2 anos e uma gama de kits de manutenção; contacte o seu representante Avantor local para mais informação.