Print…
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (por GC)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
Embalado em atmosfera de azoto
H63857.09 H63857.18
H63857.09EA 48.5 EUR
H63857.09 H63857.18
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (por GC)
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Fórmula: C₈H₂₂O₂Si₂
Peso Molecular: 206.43 g/mol
Ponto de ebulição: 165…171 °C
Densidade: 0.842 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009640
Número CAS: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Assay (GC) >97.5%