Print…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution_SC Reag. Ph. Eur. Indicator_Redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
34531-100ML 34531-500ML
34531-100MLEA 64.27 EUR
34531-100ML 34531-500ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution_SC Reag. Ph. Eur. Indicator_Redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Fórmula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Peso Molecular: 692.54 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1.013 hPa)
Densidade: 1.00 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036428
Número CAS: 14634-91-4
Encomendar
Change complying