Print…
Xilenol alaranjado sal tetrassódico, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicador para titulação de metais
Fornecedor: VWR Chemicals
86150.010EA 51.4 EUR
86150.010 86150.050
Xilenol alaranjado sal tetrassódico, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicador para titulação de metais
Xylenol orange tetrasodium salt
Fórmula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Ponto de Fusão: ∼210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044293
Número CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Encomendar
Appearance of solution Passes test
Absorption maximum l (pH 14,0) 582 - 585 nm
Absortivity (A1%, 1cm, lmax, pH 14,0, on dried sample) 600 - 650
Loss on drying (110 ºC) Max. 7%
Suitability as indicator for metal titration Passes test