Print…
Etanol absoluto (não tributado) ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, A15, sem aditivo, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ethyl alcohol
02860-1L 02860-25L 02860-4X2.5L 02860-6X1L
02860-1LEA 57.36 EUR
02860-1L 02860-25L 02860-4X2.5L 02860-6X1L
Etanol absoluto (não tributado) ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, A15, sem aditivo, Riedel-de Haën™
Etanol
Fórmula: C₂H₅OH
Peso Molecular: 46.07 g/mol
Ponto de ebulição: 78…79 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.361 - 1.363
Density (D 20/4) 0.789 - 0.791
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Acetone (GC) Max. 10 ppm
Acetone and 2-propanol according to ACS complying
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 10 ppm
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.3600 (lit.)