Print…
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
274739-1KGEA 91.77 EUR
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Sand, quartz
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2,210 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 1,710 °C
Densidade: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Encomendar
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %