Print…
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
38272-1EA 38272-6X1EA
38272-1EAEA 48.81 EUR
38272-1EA 38272-6X1EA
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) solução volumétrica, Fluka™
Ácido clorídrico
Concentrate for 1 L standard solution
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective