Print…
Ácido clorídrico 0.1 M HCl (0.1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
35335-1LEA 32.85 EUR
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
Ácido clorídrico 0.1 M HCl (0.1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 100 °C (1,013 hPa)
Densidade: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective