Print…
Ácido clorídrico fumegante 36,5 - 38%, atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
07102-1LEA 37.05 EUR
07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
Ácido clorídrico fumegante 36,5 - 38%, atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 42 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) complying
Sulfite (SO₃) complying
Free Bromine or Chlorine complying
Bromide or Iodide complying
Appearance of the substance complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Vapor Density 1.3 (vs air)