Print…
Brometo de Zinco, anidro ≥98%, Puriss., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
02128-25KGEA 2340.98 EUR
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
Brometo de Zinco, anidro ≥98%, Puriss., Fluka™
Brometo de Zinco
Fórmula: Br₂Zn
Ponto de ebulição: 697 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: 394 °C
Densidade: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10182
Encomendar
Assay Min. 98 %
Barium (Ba) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %