n-Hexano ≥99%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
139386-100ML
139386-2.5L
139386-500ML
139386-6X500ML
139386-100MLEA
30.78
EUR
139386-100ML
139386-2.5L
139386-500ML
139386-6X500ML
n-Hexano ≥99%, grade reagente
n-Hexano
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502
Fórmula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Peso Molecular: 86.18 g/mol Ponto de ebulição: 66…69 °C(1.013 hPa) Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –26 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009520 Número CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.373 - 1.377 |
Vapor Pressure | ~132 mmHg ( 20 °C) |
Vapor Density | ~3 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.375 (lit.) |
Explosion Limit | 7.7 % |