Print…
Hexano (mistura de isómeros) 85 isomers basis_GC, Puriss.
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hexanes, Isohexane
15613-2.5L 15613-25L
15613-2.5LEA 61.72 EUR
15613-2.5L 15613-25L
Hexano (mistura de isómeros) 85 isomers basis_GC, Puriss.
Hexano (mistura de isómeros)
Beilstein Number: 1730733
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 48…65 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –154 °C
Densidade: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aromatic substances (as C₆H₆) (GC) Max. 0.01 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %
Autoignition Temperature 437 °F
Vapor Density 3 (vs air)
Explosion Limit 7.5 %