Print…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M em solução aquosa indicador redox, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
46270-250ML 46270-50ML
46270-250MLEA 148.14 EUR
46270-250ML 46270-50ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M em solução aquosa indicador redox, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Fórmula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Ponto de ebulição: 100 °C (solvente)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,006 g/cm³
Ponto de Inflamação: Não inflama
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036428
Número CAS: 14634-91-4
Encomendar
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 1.003 - 1.008
Suitability as indicator complying