Print…
Sulfato de alumínio octadecahidratado Al₂(SO₄)₃ 51,0-59,0% 100-110%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
11044-1KG 11044-25KG 11044-6X1KG 11044S-25KG
11044-1KGEA 71.87 EUR
11044-1KG 11044-25KG 11044-6X1KG HONC11044S-25KG
Sulfato de alumínio octadecahidratado Al₂(SO₄)₃ 51,0-59,0% 100-110%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Fluka™
Sulfato de alumínio octadecahidratado
Fórmula: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Peso Molecular: 666.43 g/mol
Ponto de Fusão: 87 °C
Densidade: 1.7 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149136
Número CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 100.0 - 110.0 %
Assay of Al₂(SO₄)3 51.0 - 59.0 %
pH (2 %,20°C) 2.5 - 4.0
Ammonium (NH₄) Max. 30 ppm
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Alkali+alkaline earth metals Max. 0.2 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying