Print…
Iodeto demercúrio (II) ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Mercury diiodide, Mercuric iodide
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 124.81 EUR
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Iodeto demercúrio (II) ≥99.0% ACS, Fluka™
Iodeto de Mercúrio (II)
Fórmula: HgI₂
Peso Molecular: 454.4 g/mol
Ponto de ebulição: 354 °C
Ponto de Fusão: 259 °C
Densidade: 6.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011044
Número CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Encomendar
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %