Print…
Ácido perclórico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) Volumetric, Titration_nonaqueous_media, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 521.51 EUR
32046-6X1EA 32046-1EA
Ácido perclórico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) Volumetric, Titration_nonaqueous_media, Fluka™
Ácido perclórico
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: HClO₄
Peso Molecular: 100.46 g/mol
Ponto de ebulição: 203 °C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011325
Número CAS: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002