Print…
Ácido perclórico 70 ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
244252-100ML 244252-1L 244252-2.5L 244252-500ML
244252-100MLEA 0 EUR
244252-100ML 244252-1L 244252-2.5L 244252-500ML
Ácido perclórico 70 ACS, Fluka™
Ácido perclórico
Fórmula: HClO₄
Peso Molecular: 100.46 g/mol
Ponto de ebulição: 203 °C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011325
Número CAS: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (alkalimetric) 69.0 - 72.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
APHA Max. 10