Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
31422-1KG 31422-250G
31422-1KGEA 150.43 EUR
31422-1KG 31422-250G
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 197.9 g/mol
Ponto de ebulição: 1190 Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1.913 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05751
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.5 - 6.0
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0005 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %