Print…
Sódio acetato ≥99.0% (por análise titulométrica) para HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Acetic acid sodium salt
71185-250G 71185-50G
71185-250GEA 298.83 EUR
71185-250G 71185-50G
Sódio acetato ≥99.0% (por análise titulométrica) para HPLC, Fluka™
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Ponto de ebulição: Decomposes on heating
Ponto de Fusão: 324 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Encomendar
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa  4.76 (acetic acid)
Form Solid
Autoignition Temperature 1112 °F