Print…
Óxido de ferro (III) ≥95%, Purificado, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 63.25 EUR
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Óxido de ferro (III) ≥95%, Purificado, Fluka™
Óxido de Ferro (III)
Fórmula: Fe₂O₃
Peso Molecular: 159.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1.565 °C
Densidade: 5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011008
Número CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Encomendar
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %