Print…
Nitrato de crómio (III) nonahidratado ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
31313-25KG 31313-500G
31313-25KGEA 6230.58 EUR
31313-25KG 31313-500G
Nitrato de crómio (III) nonahidratado ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Nitrato de crómio (III) nonahidratado
Fórmula: CrN₃O₉·9H₂O
Peso Molecular: 400.15 g/mol
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: 54.8 °C
Densidade: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149659
Número CAS: 7789-02-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02246
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm