Print…
Sulfato de cálcio dihidratado 99.0-101.0% (por base anidra), Puriss., atende à especificação analítica de NF, E516, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Plaster of Paris
12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
12056-1KGEA 56.31 EUR
12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
Sulfato de cálcio dihidratado 99.0-101.0% (por base anidra), Puriss., atende à especificação analítica de NF, E516, Fluka™
Sulfato de cálcio dihidratado
Fórmula: CaSO₄·2H₂O
Peso Molecular: 172.17 g/mol
Densidade: 2.320 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149625
Número CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (250°C) 19.0 - 23.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Selenium (Se) Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Fluoride (F) Max. 30 ppm
Residual solvents complying