Print…
Óxido de cálcio 96-100.5% (excluindo substâncias incandescentes), pó fino, Puriss., atende à especificação analítica de FCC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
12047-1KGEA 36.4 EUR
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
Óxido de cálcio 96-100.5% (excluindo substâncias incandescentes), pó fino, Puriss., atende à especificação analítica de FCC, Fluka™
Óxido de cálcio
Fórmula: CaO
Peso Molecular: 56.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2.850 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 2.572 °C (1.013 hPa)
Densidade: 3.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010911
Número CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691
Encomendar
Assay (excluding ignited substance) 96 - 100.5 %
Insoluble in HCl Max. 0.5 %
Loss on ignition Max. 3.5 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Fluoride (F) Max. 0.015 %
Mg and alkali salts (SO₄) Max. 2.5 %
Form powder (fine)