Print…
EDTA sal dissódico concentrado para diluição em 1L, 0.1 M EDTA-Na2 solução volumétrica, para complexometria, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
38057-1EA 38057-6X1EA
38057-1EAEA 38.55 EUR
38057-1EA 38057-6X1EA
EDTA sal dissódico concentrado para diluição em 1L, 0.1 M EDTA-Na2 solução volumétrica, para complexometria, Fluka™
EDTA sal dissódico
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002