Print…
Sulfato de potássio 99-101%, atende à especificação analítica da Ph.Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
12658-50KG 12658-1KG
12658-50KGEA 1527.1 EUR
12658-50KG 12658-1KG
Sulfato de potássio 99-101%, atende à especificação analítica da Ph.Eur., Fluka™
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Ponto de ebulição: 1,698 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 1,067 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 20 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying