Print…
Azul de Timol indicador S. No.: 879, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
32728-5G 32728-25G
32728-5GEA 50.38 EUR
32728-5G 32728-25G
Azul de Timol indicador S. No.: 879, Fluka™
Azul de Timol
Fórmula: C₂₇H₃₀O₅S
Ponto de Fusão: 221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005869
Número CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Encomendar
Identity (IR) complying
Change range (Ph1,2 - 2,8) complying
Change range (PH₈,0 - 9,6) complying
Indicator solution complying
Extinction maximum at 589 - 599 nm
Extinction maximum of 700 - 900