Print…
2-Etoxietanol 99%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Eter monoetílico do etilenoglicol, Etilglicol
128082-2.5L 128082-25L 128082-1L
128082-2.5LEA 150.78 EUR
128082-2.5L 128082-25L 128082-1L
2-Etoxietanol 99%, grade reagente
2-Etoxietanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 136 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C (1.013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002869
Número CAS: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 460 °F
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Vapor Pressure 3.8 mmHg ( 20 °C)