Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Potassium ferricyanide
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
31253-1KGEA 203.28 EUR
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
Hexacianoferrato (III) de potássio ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: Decomp.
Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Encomendar
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %