Print…
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,5-101,0, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
32304-1KG 32304-250G 32304-500G
32304-1KGEA 150.13 EUR
32304-1KG 32304-250G 32304-500G
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,5-101,0, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Oxalato de di-amónio monohidratado
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Ponto de Fusão: 133 °C
Densidade: 1.480 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
Merck Index: 13,00541
Encomendar
Assay 99.5 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.02 %
pH (2.5 %, 20 °C) 6-7
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Solution 10 g to 200 mL (H₂O) complying