Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M79603-1L M79603-2.5L M79603-20L M79603-4X4L M79603-6X1L M79603-4L
M79603-1LEA 60.3 EUR
M79603-1L M79603-2.5L HONCM79603-20L M79603-4X4L M79603-6X1L HONCM79603-4L
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99%, grade reagente
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 9,5 %(V)
Ponto de Fusão: -24 °C
Densidade: 1,028 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Vapor Pressure 0.29 mmHg ( 20 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
APHA Max. 50
Vapor Density 3.4 (vs air)
Explosion Limit 9.5 %
Autoignition Temperature 518 °F
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)