Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.7%, Grau de Biotecnologia, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
494496-1L 494496-2.5L 494496-200L
494496-1LEA 233.1 EUR
494496-1L 494496-2.5L HONC494496-200L
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.7%, Grau de Biotecnologia, Burdick & Jackson™
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 204 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: -24 °C
Densidade: 1,028 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 9,5 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.7 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.005 %
Titrable Base Max. 0.001 meq/g
Free alkali (as methylamine) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 325 nm Max. 0.10
Absorbance at 300 nm Max. 0.50
Absorbance at 285 nm Max. 1.00
APHA Max. 20
Vapor Pressure 0.99 mmHg ( 40 °C)
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)