Print…
Sulfato de ferro (II) heptahidratado 99.5-104.5% (por manganometria), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
12354-1KG 12354-5KG 12354-25KG 12354-4X5KG 12354-500G
12354-1KGEA 46.32 EUR
12354-1KG 12354-5KG 12354-25KG 12354-4X5KG 12354-500G
Sulfato de ferro (II) heptahidratado 99.5-104.5% (por manganometria), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Fórmula: FeSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 278.02 g/mol
Ponto de Fusão: 64 °C (–H₂O de cristalização)
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149719
Número CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Encomendar
Assay (manganometric) 99.5 - 104.5 %
pH (5 %, 20°C) 3.0 - 4.0
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 30 ppm
Iron(III) Max. 0.2 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.02 %
Manganese (Mn) Max. 0.1 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying