Print…
Sulfato de manganés monohidratado 99-100.5% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
13245-1KG 13245-50KG
13245-1KGEA 0 EUR
13245-1KG 13245-50KG
Sulfato de manganés monohidratado 99-100.5% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Sulfato de manganés monohidratado
Fórmula: MnSO₄·1H₂O
Densidade: 2,950 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149159
Número CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Encomendar
Assay (calculated to ignited substance) 99.0 - 100.5 %
Assay 98.0 - 102.0 %
Loss on ignition (500°C) 10.0 - 12.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Substances not precipitated by (NH₄)2S Max. 0.5 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying