Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
31293-50KG 31293-1KG 31293-500G 31293-6X1KG 31293-25KG
31293-50KGEA 2320.47 EUR
31293-50KG 31293-1KG 31293-500G 31293-6X1KG HONC31293-25KG
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: 110 °C
Densidade: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Encomendar
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 3.7 - 4.5
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Nickel (Ni) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Vapor Pressure 7.3 mmHg ( 25 °C)