Print…
Sulfato de cobre (II), anidro 99-100.5% (por base anidra), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cupric sulphate
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
12852-1KGEA 265.31 EUR
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
Sulfato de cobre (II), anidro 99-100.5% (por base anidra), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Sulfato de cobre (II)
Fórmula: CuSO₄
Peso Molecular: 159.61 g/mol
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: 200
Densidade: 3.606 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010981
Número CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Merck Index: 12,02722
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (250°C) Max. 1.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 30 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying