Print…
Sulfato de bário 97.0-100.5%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
11432-25KGEA 520.24 EUR
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
Sulfato de bário 97.0-100.5%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Fluka™
Sulfato de bário
Fórmula: BaSO₄
Ponto de Fusão: 1,580 °C
Densidade: 4,400 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003455
Número CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Encomendar
Assay 97.5 - 100.5 %
Loss on ignition (600°C) Max. 2.0 %
Soluble in acid Max. 0.3 %
Soluble Ba-salts complying
Acid. or alk. react. impurities complying
Oxidizable S compounds complying
Residual solvents complying