Print…
Vermelho de fenol ACS indicador, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
32661-10G 32661-25G 32661-100G
32661-10GEA 66.39 EUR
32661-10G 32661-25G 32661-100G
Vermelho de fenol ACS indicador, Fluka™
Vermelho de fenol
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Encomendar
Clearness of the solution complying
Loss on drying (vacuum) Max. 5 %
Residue on ignition Max. 1 %
Change range complying
Extinction maximum at 552 - 562 nm
Extinction maximum of 900 - 1800