Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99.5% para HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
60221-250GEA 329.33 EUR
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99.5% para HPLC, Fluka™
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 253 °C
Densidade: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (10 %, 20°C) 4.1 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)